Print…
(S)-(+)-Prolinol 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR5872-100G OR5872-1G OR5872-500G
APOSOR5872-100GEA 143 EUR
APOSOR5872-100G APOSOR5872-1G APOSOR5872-500G
(S)-(+)-Prolinol 98%
(S)-(+)-Prolinol
Fórmula: C₅H₁₁NO
Ponto de ebulição: 74…76 °C/2mmHg
Densidade: 1,025 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: 86 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00005255
Número CAS: 23356-96-9
EINECS: 245-605-2