Print…
(R)-(-)-2-Amino-1-butanol 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
Sinônimos: (R)-2-Aminobutan-1-ol, L(-)-2-Amino-1-butanol
OR5871-100G OR5871-25G OR5871-5G
APOSOR5871-100GEA 198 EUR
APOSOR5871-100G APOSOR5871-25G APOSOR5871-5G
(R)-(-)-2-Amino-1-butanol 98%
(R)-(-)-2-Amino-1-butanol
Fórmula: C₄H₁₁NO
Peso Molecular: 89.14 g/mol
Ponto de ebulição: 172…174 °C
Ponto de Fusão: –2 °C
Densidade: 0.943 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: 95 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00064419
Número CAS: 5856-63-3
EINECS: 227-476-4
UN: 2735
ADR: 8 III