Print…
3-Chloropyridine
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
OR5865-100G OR5865-25G
APOSOR5865-100GEA 60.9 EUR
APOSOR5865-100G APOSOR5865-25G
3-Chloropyridine
3-Chloropyridine
Fórmula: C₅H₄ClN
Ponto de ebulição: 147…149 °C
Densidade: 1,205 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: 53 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00006375
Número CAS: 626-60-8
UN: 2924
ADR: 3+8,III