Print…
3-[4-(Methylsulphonyl)phenyl]-(2E)propenoic acid 95+%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR5863-1G OR5863-250MG OR5863-5G
APOSOR5863-1GEA 114 EUR
APOSOR5863-1G APOSOR5863-250MG APOSOR5863-5G
3-[4-(Methylsulphonyl)phenyl]-(2E)propenoic acid 95+%
3-[4-(Methylsulphonyl)phenyl]-(2E)propenoic acid
Fórmula: C₁₀H₁₀O₄S
Ponto de Fusão: 293…295 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00203126
Número CAS: 5345-30-2