Print…
D-(-)-N-Methylglucamine
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR5855-250G OR5855-50G
APOSOR5855-250GEA 58 EUR
APOSOR5855-250G APOSOR5855-50G
D-(-)-N-Methylglucamine
D-(-)-N-Methylglucamine
Fórmula: H₃CNHCH₂(CH(OH))₄CH₂OH
Ponto de Fusão: 129…131,5 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00004707
Número CAS: 6284-40-8
EINECS: 228-506-9