Print…
(S)-(+)-2-Amino-1-butanol 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
Sinônimos: D(+)-2-Amino-1-butanol, (S)-2-Aminobutan-1-ol
OR5854-100G OR5854-25G OR5854-500G
APOSOR5854-100GEA 142 EUR
APOSOR5854-100G APOSOR5854-25G APOSOR5854-500G
(S)-(+)-2-Amino-1-butanol 98%
(S)-(+)-2-Amino-1-butanol
Fórmula: C₄H₁₁NO
Peso Molecular: 89.14 g/mol
Ponto de ebulição: 172…174 °C
Ponto de Fusão: -2
Densidade: 0.944 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: 95 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00064418
Número CAS: 5856-62-2
EINECS: 227-475-9
UN: 2735
ADR: 8 III