Print…
(S)-Methyl-2-amino-4-methylpentanoate hydrochloride
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: H-Leu-OMe·HCl, H-Leu-OMe.HCl, L-Leucine methyl ester hydrochloride
OR5853-100G OR5853-25G
APOSOR5853-100GEA 27.7 EUR
APOSOR5853-100G APOSOR5853-25G
(S)-Methyl-2-amino-4-methylpentanoate hydrochloride
(S)-Methyl-2-amino-4-methylpentanoate hydrochloride
Fórmula: C₇H₁₅NO₂·HCl
Ponto de Fusão: 145…155 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00012494
Número CAS: 7517-19-3