Print…
5-Bromo-2-iodopyrimidine
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR5851-25G OR5851-5G
APOSOR5851-25GEA 48 EUR
APOSOR5851-25G APOSOR5851-5G
5-Bromo-2-iodopyrimidine
5-Bromo-2-iodopyrimidine
Fórmula: C₄H₂BrIN₂
Ponto de Fusão: 99…103 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD01318111
Número CAS: 183438-24-6