Print…
Pyrimidin-2-ol 95+%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR5850-5G OR5850-1G
APOSOR5850-5GEA 90.2 EUR
APOSOR5850-5G APOSOR5850-1G
Pyrimidin-2-ol 95+%
Pyrimidin-2-ol
Fórmula: C4H4N2O
Ponto de Fusão: 178…180 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00047358
Número CAS: 51953-13-0
EINECS: 209-149-8