Print…
2-Aminopyrimidine
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR5847-100G OR5847-500G
APOSOR5847-100GEA 31.9 EUR
APOSOR5847-100G APOSOR5847-500G
2-Aminopyrimidine
2-Aminopyrimidine
Fórmula: C₄H₅N₃
Ponto de ebulição: 158 °C/186mmHg
Ponto de Fusão: 122…126 °C
Ponto de Inflamação: 103 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00006089
Número CAS: 109-12-6
EINECS: 203-648-4