Print…
4,6-Dimethylpyrimidine-5-carboxylic acid
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR5844-1G OR5844-250MG OR5844-5G
APOSOR5844-1GEA 109 EUR
APOSOR5844-1G APOSOR5844-250MG APOSOR5844-5G
4,6-Dimethylpyrimidine-5-carboxylic acid
4,6-Dimethylpyrimidine-5-carboxylic acid
Fórmula: C₇H₈N₂O₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD07787545
Número CAS: 157335-93-8