Print…
3-Acetyl-6-bromo-2H-chromen-2-one 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 3-Acetyl-6-bromocoumarin, 3-Acetyl-6-bromo-2H-chromen-2-one
OR5843-10G OR5843-1G OR5843-5G
APOSOR5843-10GEA 87 EUR
APOSOR5843-10G APOSOR5843-1G APOSOR5843-5G
3-Acetyl-6-bromo-2H-chromen-2-one 98%
3-Acetyl-6-bromo-2H-chromen-2-one
Fórmula: C₁₁H₇BrO₃
Ponto de Fusão: 227…229 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00024075
Número CAS: 2199-93-1