Print…
N,N-Dietil-p-toluidina
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 4-Diethylaminotoluene, N,N-Diethyl-4-methylaniline
OR5841-25G OR5841-5G
APOSOR5841-25GEA 94.4 EUR
APOSOR5841-25G APOSOR5841-5G
N,N-Dietil-p-toluidina
N,N-Dietil-p-toluidina
Fórmula: C₁₁H₁₇N
Ponto de ebulição: 230 °C
Densidade: 0,92 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: 102 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00015113
Número CAS: 613-48-9
EINECS: 210-345-0
UN: 2810
ADR: 6.1,III