Print…
Ácido 3-Fenilbenzoico 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR5838-100G OR5838-500G
APOSOR5838-100GEA 31.9 EUR
APOSOR5838-100G APOSOR5838-500G
Ácido 3-Fenilbenzoico 98%
Ácido 3-Fenilbenzoico
Fórmula: C₁₃H₁₀O₂
Ponto de Fusão: 224…226 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00002553
Número CAS: 92-92-2
EINECS: 202-203-1