Print…
tert-Butylchlorodiphenylsilane
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
Sinônimos: tert-Butyldiphenylchlorosilane, tert-Butyl-diphenylchlorosilane
OR5837-100G OR5837-25G OR5837-500G
APOSOR5837-100GEA 50.9 EUR
APOSOR5837-100G APOSOR5837-25G APOSOR5837-500G
tert-Butylchlorodiphenylsilane
tert-Butylchlorodiphenylsilane
Fórmula: C₁₆H₁₉ClSi
Ponto de ebulição: 90…92 °C/0,01mmHg
Densidade: 1,057 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00000497
Número CAS: 58479-61-1
EINECS: 261-282-0
UN: 2987
ADR: 8,II