Print…
Benzoylacetonitrile 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 3-Phenyl-3-oxopropanenitrile, 3-Oxo-3-phenylpropanenitrile
OR5834-100G OR5834-250G OR5834-25G
APOSOR5834-100GEA 132 EUR
APOSOR5834-100G APOSOR5834-250G APOSOR5834-25G
Benzoylacetonitrile 95%
Benzoylacetonitrile
Fórmula: (C₆H₅)C(O)CH₂CN
Ponto de ebulição: 159…160 °C/10mmHg
Ponto de Fusão: 82…83 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00001942
Número CAS: 614-16-4
EINECS: 210-369-1