Print…
3-Cyano-4-methoxy-2-pyridone 98+%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 3-Cyano-2-hydroxy-4-methoxypyridine, 2-Hydroxy-4-methoxynicotinonitrile, 3-Cyano-4-methoxy-2-pyridinone
OR5829-25G OR5829-5G
APOSOR5829-25GEA 29 EUR
APOSOR5829-25G APOSOR5829-5G
3-Cyano-4-methoxy-2-pyridone 98+%
3-Cyano-4-methoxy-2-pyridone
Fórmula: C₇H₆N₂O₂
Peso Molecular: 150.14 g/mol
Ponto de Fusão: 275…276 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD08059559
Número CAS: 21642-98-8