Print…
6-Methyl-3(2H)-pyridazinone 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 6-Methylpyridazin-3(2H)-one
OR5828-100G OR5828-25G OR5828-500G
APOSOR5828-100GEA 394 EUR
APOSOR5828-100G APOSOR5828-25G APOSOR5828-500G
6-Methyl-3(2H)-pyridazinone 97%
6-Methyl-3(2H)-pyridazinone
Fórmula: C₅H₆N₂O
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00039720
Número CAS: 13327-27-0