Print…
2,5-Dimethylstyrene 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR5826-1G OR5826-5G
APOSOR5826-1GEA 46.6 EUR
APOSOR5826-1G APOSOR5826-5G
2,5-Dimethylstyrene 97%
2,5-Dimethylstyrene
Fórmula: C₁₀H₁₂
Ponto de ebulição: 71…72 °C/10mmHg
Ponto de Fusão: –35 °C
Densidade: 0,904 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: 64 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00008614
Número CAS: 2039-89-6
EINECS: 218-028-9