Print…
3-Chloro-4-(tert-butylcarbamoyl)phenylboronic acid 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 3-Chloro-4-(tert-butylcarbamoyl)benzeneboronic acid, 3-Chloro-4-(N-tert-butylcarbamoyl)phenylboronic acid
OR5818-1G OR5818-250MG OR5818-5G
APOSOR5818-1GEA 209 EUR
APOSOR5818-1G APOSOR5818-250MG APOSOR5818-5G
3-Chloro-4-(tert-butylcarbamoyl)phenylboronic acid 95%
3-Chloro-4-(tert-butylcarbamoyl)phenylboronic acid
Fórmula: C₁₁H₁₅BClNO₃
Ponto de Fusão: 130…134 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD07363771
Número CAS: 850589-46-7