Print…
3,4-Dimethoxyphenylboronic acid 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR5811-25G OR5811-5G
APOSOR5811-25GEA 0 EUR
APOSOR5811-25G APOSOR5811-5G
3,4-Dimethoxyphenylboronic acid 98%
3,4-Dimethoxyphenylboronic acid
Fórmula: C₈H₁₁BO₄
Ponto de Fusão: 245…250 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD01074574
Número CAS: 122775-35-3