Print…
1-(3-Bromophenylsulphonyl)pyrrolidine 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: 1-((3-Bromophenyl)sulphonyl)pyrrolidine
OR5806-25G OR5806-5G
APOSOR5806-25GEA 192 EUR
APOSOR5806-25G APOSOR5806-5G
1-(3-Bromophenylsulphonyl)pyrrolidine 98%
1-(3-Bromophenylsulphonyl)pyrrolidine
Fórmula: C₁₀H₁₂BrNO₂S
Ponto de Fusão: 70…73 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD07363829
Número CAS: 214210-14-7