Print…
3-Methoxy-4-(methoxycarbonyl)phenylboronic acid
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 4-carboxy-3-methoxyphenyl boronic acid methyl ester, 3-Methoxy-4-methoxycarbonylphenylboronic acid, Benzoic acid, 4-borono-2-methoxy-, methyl ester, 3-Methoxy-4-(methoxycarbonyl)benzeneboronic acid
OR5799-1G OR5799-5G
APOSOR5799-1GEA 21.9 EUR
APOSOR5799-1G APOSOR5799-5G
3-Methoxy-4-(methoxycarbonyl)phenylboronic acid
3-Methoxy-4-(methoxycarbonyl)phenylboronic acid
Fórmula: C₉H₁₁BO₅
Peso Molecular: 209.99 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD07366483
Número CAS: 603122-41-4