Print…
Methyl-3-amino-2-methylbenzoate
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: Methyl 3-amino-2-methylbenzoate, 3-Amino-o-toluic acid Methyl Ester, 3-Amino-2-methylbenzoic acid Methyl Ester
OR5797-100G OR5797-25G
APOSOR5797-100GEA 84.1 EUR
APOSOR5797-100G APOSOR5797-25G
Methyl-3-amino-2-methylbenzoate
Methyl-3-amino-2-methylbenzoate
Fórmula: C₉H₁₁NO₂
Ponto de ebulição: 300 °C
Densidade: 1,146 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: 104 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00211328
Número CAS: 18583-89-6