Print…
Tetrachloroterephthalic acid
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR5794-10G OR5794-1G OR5794-5G OR5794-25G
APOSOR5794-10GEA 393 EUR
APOSOR5794-10G APOSOR5794-1G APOSOR5794-5G APOSOR5794-25G
Tetrachloroterephthalic acid
Tetrachloroterephthalic acid
Fórmula: C₈H₂Cl₄O₄
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número CAS: 2136-79-0