Print…
(2,4-Dichlorophenyl)acetic acid
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: DCAA, 2,4-Dichlorophenylacetic acid
OR5793-100G OR5793-25G OR5793-500G
APOSOR5793-100GEA 36.4 EUR
APOSOR5793-100G APOSOR5793-25G APOSOR5793-500G
(2,4-Dichlorophenyl)acetic acid
(2,4-Dichlorophenyl)acetic acid
Fórmula: (C₆H₃Cl₂)CH₂COOH
Ponto de Fusão: 128…131 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00004318
Número CAS: 19719-28-9
EINECS: 243-248-7