Print…
2-Methoxy-4-methyl-6-(methylamino)-1,3,5-triazine
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: 4-Methoxy-N,6-dimethyl-1,3,5-triazin-2-amine
OR5792-100G OR5792-500G
APOSOR5792-100GEA 31.9 EUR
APOSOR5792-100G APOSOR5792-500G
2-Methoxy-4-methyl-6-(methylamino)-1,3,5-triazine
2-Methoxy-4-methyl-6-(methylamino)-1,3,5-triazine
Fórmula: C₆H₁₀N₄O
Ponto de Fusão: 162…166 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00585858
Número CAS: 5248-39-5