Print…
Phenyl(4,6-dimethoxypyrimidin-2-yl)carbamate
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: Phenyl (4,6-Dimethoxy-2-pyrimidinyl)carbamate, (4,6-Dimethoxy-2-pyrimidinyl)carbamic acid Phenyl ester, Phenyl (4,6-dimethoxypyrimidin-2-yl)carbamate
OR5784-100G OR5784-25G OR5784-5G
APOSOR5784-100GEA 314 EUR
APOSOR5784-100G APOSOR5784-25G APOSOR5784-5G
Phenyl(4,6-dimethoxypyrimidin-2-yl)carbamate
Phenyl(4,6-dimethoxypyrimidin-2-yl)carbamate
Fórmula: C13H13N3O4
Peso Molecular: 275.2600 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD02947731
Número CAS: 89392-03-0