Print…
2-Methanesulphonyl-4,6-dimethoxypyrimidine
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 4,6-Dimethoxy-2-(methylsulphonyl)pyrimidine
OR5781-100G OR5781-25G OR5781-5G OR5781-500G
APOSOR5781-100GEA 0 EUR
APOSOR5781-100G APOSOR5781-25G APOSOR5781-5G APOSOR5781-500G
2-Methanesulphonyl-4,6-dimethoxypyrimidine
2-Methanesulphonyl-4,6-dimethoxypyrimidine
Fórmula: C₇H₁₀N₂O₄S
Ponto de Fusão: 129…133 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00672151
Número CAS: 113583-35-0