Print…
2-Formyl-4-thiopheneboronic acid 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR5780-1G OR5780-5G
APOSOR5780-1GEA 80 EUR
APOSOR5780-1G APOSOR5780-5G
2-Formyl-4-thiopheneboronic acid 98%
2-Formyl-4-thiopheneboronic acid
Fórmula: C₅H₅BO₃S
Ponto de Fusão: 270…272 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD03002365
Número CAS: 175592-59-3