Print…
4-Benzylcarbamoyl-3-chlorophenylboronic acid 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR5775-1G OR5775-5G
APOSOR5775-1GEA 122 EUR
APOSOR5775-1G APOSOR5775-5G
4-Benzylcarbamoyl-3-chlorophenylboronic acid 98%
4-Benzylcarbamoyl-3-chlorophenylboronic acid
Fórmula: C₁₄H₁₃BClNO₃
Ponto de Fusão: 126…128 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD07363769
Número CAS: 850589-42-3