Print…
1-Boc-indole 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: tert-Butyl 1-indolecarboxylate
OR5773-100G OR5773-25G
APOSOR5773-100GEA 316 EUR
APOSOR5773-100G APOSOR5773-25G
1-Boc-indole 98%
1-Boc-indole
Fórmula: C₁₃H₁₅NO₂
Ponto de ebulição: 201 °C
Densidade: 1,07 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: 71 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD02093939
Número CAS: 75400-67-8