Print…
2-Methoxynicotinonitrile 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 3-Cyano-2-methoxypyridine, 2-Methoxynicotinonitrile
OR5771-1G OR5771-5G OR5771-10G
APOSOR5771-1GEA 23.2 EUR
APOSOR5771-1G APOSOR5771-5G APOSOR5771-10G
2-Methoxynicotinonitrile 98%
2-Methoxynicotinonitrile
Fórmula: C₇H₆N₂O
Ponto de Fusão: 58…62 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD07363804
Número CAS: 7254-34-4