Print…
5-Bromo-2-oxo-1,2-dihydropyridine-3-carboxylic acid 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR5769-100G OR5769-25G OR5769-5G
APOSOR5769-100GEA 241 EUR
APOSOR5769-100G APOSOR5769-25G APOSOR5769-5G
5-Bromo-2-oxo-1,2-dihydropyridine-3-carboxylic acid 97%
5-Bromo-2-oxo-1,2-dihydropyridine-3-carboxylic acid
Fórmula: C₆H₄BrNO₃
Ponto de Fusão: 280…284 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD07363801
Número CAS: 104612-36-4