3-Acetamido-5-bromobenzoic acid 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
|
Atenção
|
OR5768-1G
OR5768-25G
OR5768-5G
APOSOR5768-1GEA
0
EUR
APOSOR5768-1G
APOSOR5768-25G
APOSOR5768-5G
3-Acetamido-5-bromobenzoic acid 98%
3-Acetamido-5-bromobenzoic acid
Fórmula:
C₉H₈BrNO₃ Ponto de Fusão: 282…284 °C Temperatura de Armazenamento: Frigorífico |
Número MDL :
MFCD01098204 Número CAS: 78238-11-6 |