Print…
4,4-Dimethylcyclohexa-1,5-dienylboronic acid monosodium salt 96%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR5762-500MG OR5762-250MG
APOSOR5762-500MGEA 0 EUR
APOSOR5762-500MG APOSOR5762-250MG
4,4-Dimethylcyclohexa-1,5-dienylboronic acid monosodium salt 96%
4,4-Dimethylcyclohexa-1,5-dienylboronic acid monosodium salt
Fórmula: C₈H₁₂BNaO₂
Ponto de Fusão: 300…302 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD07363759
Número CAS: 871329-70-3