Print…
4-Carbamoyl-3-chlorobenzeneboronic acid 96%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR5761-1G OR5761-5G
APOSOR5761-1GEA 178 EUR
APOSOR5761-1G APOSOR5761-5G
4-Carbamoyl-3-chlorobenzeneboronic acid 96%
4-Carbamoyl-3-chlorobenzeneboronic acid
Fórmula: C₇H₇BClNO₃
Ponto de Fusão: 152…158 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD07363777
Número CAS: 850589-52-5