Print…
2-Chloro-3-quinolinecarboxylic acid 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 2-Chloroquinoline-3-carboxylic acid
OR5757-5G OR5757-250MG
APOSOR5757-5GEA 183 EUR
APOSOR5757-5G APOSOR5757-250MG
2-Chloro-3-quinolinecarboxylic acid 95%
2-Chloro-3-quinolinecarboxylic acid
Fórmula: C₁₀H₆ClNO₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD03030039
Número CAS: 73776-25-7