Print…
Di-tert-butyl azodicarboxylate 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: Di-tert-butyl diazene-1,2-dicarboxylate
OR5753-100G OR5753-25G OR5753-5G
APOSOR5753-100GEA 52.2 EUR
APOSOR5753-100G APOSOR5753-25G APOSOR5753-5G
Di-tert-butyl azodicarboxylate 98%
Di-tert-butyl azodicarboxylate
Fórmula: C₁₀H₁₈N₂O₄
Peso Molecular: 230.26 g/mol
Ponto de Fusão: 89…92 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00015001
Número CAS: 870-50-8
EINECS: 212-769-9