Print…
3-Mercaptohexyl acetate 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR5751-1G OR5751-5G OR5751-10G
APOSOR5751-1GEA 52.2 EUR
APOSOR5751-1G APOSOR5751-5G APOSOR5751-10G
3-Mercaptohexyl acetate 95%
3-Mercaptohexyl acetate
Fórmula: C₈H₁₆O₂S
Ponto de ebulição: 240 °C/570mmHg
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00792516
Número CAS: 136954-20-6