Print…
2-Iodopyridine 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR5750-100G OR5750-25G
APOSOR5750-100GEA 227 EUR
APOSOR5750-100G APOSOR5750-25G
2-Iodopyridine 98%
2-Iodopyridine
Fórmula: C₅H₄IN
Ponto de ebulição: 52 °C/0,9mmHg
Densidade: 1,928 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00464928
Número CAS: 5029-67-4