Print…
2-Amino-6-chloropyridine 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR5749-100G OR5749-25G
APOSOR5749-100GEA 89.9 EUR
APOSOR5749-100G APOSOR5749-25G
2-Amino-6-chloropyridine 98%
2-Amino-6-chloropyridine
Fórmula: C₅H₅ClN₂
Ponto de Fusão: 69…73 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00234068
Número CAS: 45644-21-1