Print…
2-Bromo-6-chloropyridine 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
OR5747-100G OR5747-25G
APOSOR5747-100GEA 0 EUR
APOSOR5747-100G APOSOR5747-25G
2-Bromo-6-chloropyridine 98%
2-Bromo-6-chloropyridine
Fórmula: C₅H₃BrClN
Ponto de Fusão: 90…91 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00181262
Número CAS: 5140-72-7