Print…
2,3-Dicloropropeno 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
OR5736-100G OR5736-1KG OR5736-500G
APOSOR5736-100GEA 0 EUR
APOSOR5736-100G APOSOR5736-1KG APOSOR5736-500G
2,3-Dicloropropeno 97%
2,3-Dicloropropeno
Fórmula: C₃H₄Cl₂
Ponto de ebulição: 94 °C
Ponto de Fusão: –83 °C
Densidade: 1,209 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: 10 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00000943
Número CAS: 78-88-6
UN: 2047
ADR: 3,II