Print…
5-(Boc-amino)-2-bromopyridine 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR5734-1G OR5734-250MG
APOSOR5734-1GEA 0 EUR
APOSOR5734-1G APOSOR5734-250MG
5-(Boc-amino)-2-bromopyridine 95%
5-(Boc-amino)-2-bromopyridine
Fórmula: C₁₀H₁₃BrN₂O₂
Ponto de Fusão: 124…126 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD07363808
Número CAS: 218594-15-1