Print…
3-Bromo-N-tert-butylbenzenesulphonamide 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: 3-Bromo-N-(tert-butyl)benzenesulphonamide
OR5730-1G OR5730-5G
APOSOR5730-1GEA 58 EUR
APOSOR5730-1G APOSOR5730-5G
3-Bromo-N-tert-butylbenzenesulphonamide 98%
3-Bromo-N-tert-butylbenzenesulphonamide
Fórmula: C₁₀H₁₄BrNO₂S
Ponto de Fusão: 68…70 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD07363824
Número CAS: 308283-47-8