Print…
2'-(Methylsulphonyl)acetanilide
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: N-Acetyl-2-(methylsulphonyl)aniline
OR5729-1G OR5729-25G OR5729-5G
APOSOR5729-1GEA 21.9 EUR
APOSOR5729-1G APOSOR5729-25G APOSOR5729-5G
2'-(Methylsulphonyl)acetanilide
2'-(Methylsulphonyl)acetanilide
Fórmula: C₉H₁₁NO₃S
Ponto de Fusão: 143,5…147.5 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD01464107
Número CAS: 20628-27-7