Print…
3-Bromo-N-butylbenzenesulphonamide 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR5728-1G OR5728-5G
APOSOR5728-1GEA 125 EUR
APOSOR5728-1G APOSOR5728-5G
3-Bromo-N-butylbenzenesulphonamide 98%
3-Bromo-N-butylbenzenesulphonamide
Fórmula: C₁₀H₁₄BrNO₂S
Ponto de Fusão: 46…50 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD07363822
Número CAS: 871269-09-9