Print…
3-Bromo-N,N-dimethylbenzenesulphonamide 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR5726-1G OR5726-25G OR5726-5G
APOSOR5726-1GEA 67.2 EUR
APOSOR5726-1G APOSOR5726-25G APOSOR5726-5G
3-Bromo-N,N-dimethylbenzenesulphonamide 98%
3-Bromo-N,N-dimethylbenzenesulphonamide
Fórmula: C₈H₁₀BrNO₂S
Ponto de Fusão: 74…78 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD07363826
Número CAS: 153435-80-4