Print…
4-Chloropicolinamide 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 4-Chloropyridine-2-carboxamide
OR5724-100G OR5724-25G OR5724-5G OR5724-1G
APOSOR5724-100GEA 379 EUR
APOSOR5724-100G APOSOR5724-25G APOSOR5724-5G APOSOR5724-1G
4-Chloropicolinamide 98%
4-Chloropicolinamide
Fórmula: C₆H₅ClN₂O
Peso Molecular: 156.57 g/mol
Ponto de Fusão: 160…163 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD01085339
Número CAS: 99586-65-9